Learn More
Tramiprosate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458707
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16458707
Marca: Medchem Express HY14602
MedChemExpress Tramiprosate (Homotaurine), an orally active and brain-penetrant natural amino acid found in various species of red marine algae. Tramiprosate binds to soluble Aβ and maintains Aβ in a non-fibrillar form. Tramiprosate is also a GABA analog and possess neuroprotection, anticonvulsion and antihypertension effects.
Tramiprosate (Homotaurine), an orally active and brain-penetrant natural amino acid found in various species of red marine algae. Tramiprosate binds to soluble Aβ and maintains Aβ in a non-fibrillar form. Tramiprosate is also a GABA analog and possess neuroprotection, anticonvulsion and antihypertension effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Tramiprosate
CAS 3687-18-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C3H9NO3S
Quantità 5 g
Sinonimo Homotaurine 3-Amino-1-propanesulfonic acid
Informazioni di solubilità H2O : 20 mg/mL (143.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 139.17
Peso formulazione 139.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.