Learn More
Trandolapril, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474407
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16474407 50 mg 50mg
16418548 10 mg 10mg
16418386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16474407 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0592
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Trandolapril (RU44570) is a nonsulfhydryl prodrug that is hydrolysed to the active diacid Trandolaprilat. Trandolapril is an orally administered angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor that has been used in the treatment of hypertension and congestive heart failure (CHF), and after myocardial infarction (MI).
Trandolapril (RU44570) is a nonsulfhydryl prodrug that is hydrolysed to the active diacid Trandolaprilat. Trandolapril is an orally administered angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor that has been used in the treatment of hypertension and congestive heart failure (CHF), and after myocardial infarction (MI).
Specifica
Materiale o nome chimico Trandolapril
CAS 87679-37-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H34N2O5
Quantità 50 mg
Sinonimo RU44570
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (232.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)[C@@]3([H])CCCC[C@]3([H])C1)O
Molecular Weight (g/mol) 430.54
Peso formulazione 430.54
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only