Learn More
Tranexamic acid, 98+%
Codice prodotto. 10762461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762461 50 g Glass Bottle 50g
10277453 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10762461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 228040500
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1197-18-8 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1197-18-8
Formula molecolare C8H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 157.21
Numero MDL MFCD00001466
InChI Key GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
PubChem CID 5526
IUPAC Name 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES C1CC(CCC1CN)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tranexamic acid
Punto di fusione >300°C
pH 6.5 to 8 (5% soln.)
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2NCH2C6H10CO2H
Indice di Merck 15, 9730
Informazioni di solubilità Solubility in water: 166g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether,practically insoluble in most organic solvents
Quantità 50 g
Peso formulazione 157.21
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.