Learn More
Tranexamic acid, MedChemExpress
Descrizione
Tranexamic acid (Transamin) is an antifibrinolytic for blocking lysine-binding sites of plasmin and elastase-derived plasminogen fragments with IC50 of 5 mM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tranexamic acid |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1197-18-8 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C8H15NO2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | H2O : 110 mg/mL (699.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | O=C([C@H]1CC[C@H](CN)CC1)O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only