Learn More
Tranexamic Acid, TRC
Codice prodotto. 17961575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961575 10 g 10g
17942985 1 g 1g
17921685 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17961575 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT71450510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1197-18-8
Formula molecolare C8 H15 N O2
Molecular Weight (g/mol) 157.21
Sinonimo Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, trans-, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amchafibrin, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, HAKU, Haematrix, Lysteda, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
IUPAC Name 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tranexamic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
Peso formulazione 157.1103
Percent Purity >95%