Learn More
Thermo Scientific™ Tranilast, ACROS Organics™
Codice prodotto. 17392481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17392481 1 g 1g
17302491 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17392481 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 468610010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tranilast
CAS 53902-12-8
Quantità 1 g
Solubilità insoluble in water
Indice di Merck 9646
Punto di fusione 166.2°C to 168.2°C
Formula molecolare C18 H17 N O5
Peso formulazione 327.33
Forma fisica Crystalline Powder
Colore White to Light-yellow to Green