Learn More
trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene, 98%
Codice prodotto. 11328205
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11328205
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08508.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 983-81-3 | C26H22P2 | 396.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 983-81-3
Formula molecolare C26H22P2
Molecular Weight (g/mol) 396.41
Numero MDL MFCD00003046 MFCD00063219
InChI Key NCKJIJSEWKIXAT-QURGRASLSA-N
Sinonimo trans-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, e-1,2-bis diphenylphosphino ethene, ethene-1,2-diylbis diphenylphosphane, e-vinylenebis diphenylphosphine, cis-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, trans-1,2-ethenediylbis diphenylphosphine, trans-vinylenebis diphenylphosphine, cis-vinylenebis diphenylphosphine
PubChem CID 2733288
IUPAC Name [(E)-2-diphenylphosphanylethenyl]-diphenylphosphane
SMILES C(=C/P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Punto di fusione 126°C to 130°C
Quantità 5 g
Beilstein 757793
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 396.41
Percent Purity 98%