Learn More
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene, 95%
Codice prodotto. 10310584 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10310584 1 g Bottiglia in vetro 1g
10249053 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10310584 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388670010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14275-61-7 | C26H56Sn2 | 606.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14275-61-7
Formula molecolare C26H56Sn2
Molecular Weight (g/mol) 606.15
Numero MDL MFCD01631299
InChI Key VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trans-1,2-bis tributylstannyl ethene, e-1,2-bis tributylstannyl ethene, trans-1,2-bis tri-n-butylstannyl ethylene, tributyl e-2-tributylstannyl ethenyl stannane, stannane, 1e-1,2-ethenediylbis tributyl, stannane, 1,2-ethenediylbis tributyl, e-1,2-bis-tri-n-butylstannyl-ethylene, tributyl 2-tributylstannyl ethenyl stannane
PubChem CID 5378370
IUPAC Name tributyl-[(E)-2-tributylstannylethenyl]stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico trans-1, 2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3(CH2)3)3SnCHCHSn((CH2)3CH3)3
Indice di rifrazione 1.5000 to 1.5030 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Peso formulazione 606.15
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.