Learn More
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene, 96%
Codice prodotto. 11374576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11374576 1 g 1g
11384576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374576 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20130.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14275-61-7 | C26H56Sn2 | 606.154 g/mol
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene is used as an intermediate in organic synthesis. It is also employed in the synthesis of gamma, delta-alkynones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene is used as an intermediate in organic synthesis. It is also employed in the synthesis of gamma, delta-alkynones.
Solubility
Miscible with terahydrofuran and dimethyl formamide. Slightly miscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14275-61-7
Formula molecolare C26H56Sn2
Molecular Weight (g/mol) 606.154
Numero MDL MFCD01631299
InChI Key VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trans-1,2-bis tributylstannyl ethene, e-1,2-bis tributylstannyl ethene, trans-1,2-bis tri-n-butylstannyl ethylene, tributyl e-2-tributylstannyl ethenyl stannane, stannane, 1e-1,2-ethenediylbis tributyl, stannane, 1,2-ethenediylbis tributyl, e-1,2-bis-tri-n-butylstannyl-ethylene, tributyl 2-tributylstannyl ethenyl stannane
PubChem CID 5378370
IUPAC Name tributyl-[(E)-2-tributylstannylethenyl]stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Densità 1.14
Punti di ebollizione 185°C (0.01 mmHg)
Indice di rifrazione 1.502
Quantità 1 g
Numero UN UN2788
Beilstein 3613803
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with terahydrofuran and dimethyl formamide. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 606.15
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethene