Learn More
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 98%
Codice prodotto. 10170452 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10170452 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10038581 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10405282 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10170452 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 248670100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1121-22-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1121-22-8
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00063747
InChI Key SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Sinonimo 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
IUPAC Name (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-trans-1, 2-Diaminocyclohexane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 14.0°C to 15.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9510g/mL
Punti di ebollizione 79.0°C to 81.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H10(NH2)2
Indice di rifrazione 1.4885 to 1.4905
Quantità 10 mL
Gravità specifica 0.951
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (#1)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.