Learn More
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic Acid Monohydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
Specifica
Materiale o nome chimico | trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate |
Punto di fusione | >210.0°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Complexometry) |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Formula lineare | C6H10[N(CH2CO2H)2]2·H2O |
Quantità | 25 g |
Beilstein | 13,III,1 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents, soluble in alkali solutions |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H332-Nocivo se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.