Learn More
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane |
| CAS | 1121-22-8 |
| Formula molecolare | C6H14N2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (1R,2R)-rel-1,2-Cyclohexanediamine, (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-trans-Diaminocyclohexane, rel-(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-1,2-Diaminocyclohexane, trans-N,N'-1,2-Cyclohexanediamine, trans-dl-1,2-Diaminocyclohexane |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H]1[C@H](N)CCCC1 |
| IUPAC Name | rac-(1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.19 |
| Peso formulazione | 114.1157 |