Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-1, 2-Dibenzoylethylene |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | 108.0°C to 112.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5COCH=CHCOC6H5 |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 07, IV, 2578 |
| Fieser | 01,195 |
| Vedi altri risultati |