Learn More
trans-1,2-Dibromocyclohexane, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10715181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10715181 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10591554 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10715181 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112770250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7429-37-0
Formula molecolare C6H10Br2
Molecular Weight (g/mol) 241.95
Numero MDL MFCD00003820
InChI Key CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Sinonimo trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
PubChem CID 98506
IUPAC Name (1R,2R)-1,2-dibromocyclohexane
SMILES Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Specifica
Materiale o nome chimico trans-1, 2-Dibromocyclohexane
Nota nome 99%
Colore Yellow
Densità 1.7800g/mL
Punti di ebollizione 145°C (100.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H10Br2
Indice di rifrazione 1.5510 to 1.553
Quantità 25 mL
Beilstein 05, 24
Gravità specifica 1.78
Peso formulazione 241.95
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid