Learn More
trans-1,2-Dichlorocyclohexane, TRC
Codice prodotto. 30456686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456686 100 mg 100mg
30449690 50 mg -
30448951 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456686 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT705130100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 822-86-6
Formula molecolare C6H10Cl2
Molecular Weight (g/mol) 153.05
IUPAC Name (1R,2R)-1,2-dichlorocyclohexane
SMILES Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico trans-1,2-Dichlorocyclohexane
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Peso formulazione 152.016