Learn More
trans-1,3-Dichloropropene, TRC
Codice prodotto. 30135080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135080 1 g 1g
30134896 5 g 5g
30010576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135080 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4345301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10061-02-6
Formula molecolare C3 H4 Cl2
Molecular Weight (g/mol) 110.97
Sinonimo 1-Propene, 1,3-dichloro-, (E)-, Propene, 1,3-dichloro-, (E)- (8CI), (1E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloro-1-propene, trans-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropylene, trans-3-Chloroallyl chloride, trans-Telone
IUPAC Name (E)-1,3-dichloroprop-1-ene
SMILES ClC\C=C\Cl
Specifica
Materiale o nome chimico trans-1,3-Dichloropropene
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
Peso formulazione 109.969