Learn More
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol, 98%
Codice prodotto. 10209740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10209740 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10209740 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406062500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3236-48-4 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-1, 4-Cyclohexanedimethanol
Nota nome 98%
CAS 3236-48-4
Punto di fusione 61°C to 66°C
Colore White
Densità 1.0200g/mL
Punto d'infiammabilità >109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H16O2
Numero MDL MFCD00001512,MFCD00066360
Quantità 250 g
Gravità specifica 1.02
Sinonimo 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
InChI Key YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1CCC(CO)CC1
IUPAC Name [4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 144.21
PubChem CID 7735
Peso formulazione 144.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-1,4-Cyclohexanedimethanol