Learn More
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-1,4-Cyclohexanedimethanol |
| CAS | 3236-48-4 |
| Formula molecolare | C8H16O2 |
| Quantità | 2 g |
| Sinonimo | (trans-4-Hydroxymethylcyclohexyl)methanol, trans-1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2 |
| SMILES | OC[C@@H]1CC[C@@H](CO)CC1 |
| IUPAC Name | [4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.21 |
| Peso formulazione | 144.115 |