Learn More
trans-1,4-Diaminocyclohexane, 98+%
Codice prodotto. 10374742 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10374742 25 g Plastic bottle 25g
10631853 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10374742 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 406360250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2615-25-0 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2615-25-0
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00035862,MFCD00075174,MFCD08276323
InChI Key VKIRRGRTJUUZHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trans-1,4-diaminocyclohexane, trans-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-diaminocyclohexane, trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis-1,4-cyclohexanediamine, 1,4-cyclohexanediamine, trans, 1r,4r-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis
PubChem CID 18374
IUPAC Name cyclohexane-1,4-diamine
SMILES NC1CCC(N)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-1, 4-Diaminocyclohexane
Punto di fusione 68.0°C to 71.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 197.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H10(NH2)2
Quantità 25 g
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals and/or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-1,4-Diaminocyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.