Learn More
trans-1,4-Dibromo-2-butene, 97%
Codice prodotto. 10783603 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10783603 25 g Bottiglia in vetro 25g
10374072 100 g Bottiglia in vetro 100g
10155363 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10783603 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406460250
CAS: 821-06-7 | C4H6Br2 | 213.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 821-06-7
Formula molecolare C4H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 213.9
Numero MDL MFCD00000249
InChI Key RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo 1,4-dibromo-2-butene, trans-1,4-dibromo-2-butene, e-1,4-dibromobut-2-ene, e-1,4-dibromo-2-butene, 1,4-dibromobut-2-ene, trans-1,4-dibromobut-2-ene, 2-butene, 1,4-dibromo, 2-butene, 1,4-dibromo-, 2e, 2e-1,4-dibromobut-2-ene, 1,4-dibromo-2-butylene
PubChem CID 641245
IUPAC Name (E)-1,4-dibromobut-2-ene
SMILES C(C=CCBr)Br
Specifica
Materiale o nome chimico trans-1, 4-Dibromo-2-butene
Nota nome 97%
Punto di fusione 48°C to 53°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 205°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CHCHCH2Br
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in ethanol,acetone
Peso formulazione 213.9
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-1,4-Dibromo-2-butene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.