Learn More
trans-(1R,2R)-N,N’-Bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, TRC
Codice prodotto. 30343309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343309 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343309 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4948002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-(1R,2R)-N,N'-Bismethyl-1,2-cyclohexanediamine
CAS 67579-81-1
Formula molecolare C8 H18 N2
Quantità 2.5 g
Sinonimo trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, N,N’-Dimethyl-trans-1,2-cyclohexanediamine
InChI Formula InChI=1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
SMILES CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
IUPAC Name (1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 142.24
Peso formulazione 142.147