Learn More
trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5 to max. 102.5 % min. (Argentometry) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 215.17 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 98%
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.