Learn More
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile, TRC
Codice prodotto. 30344382
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344382 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344382 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB81025550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
CAS 300364-84-5
Formula molecolare C17 H18 N2
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+
SMILES C\C(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(C#N)C#N
IUPAC Name 2-[(E)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methyl-prop-2-enylidene]propanedinitrile
Molecular Weight (g/mol) 250.34
Peso formulazione 250.147