Learn More
trans-2,3-Dimethylacrylic Acid, 98%
Codice prodotto. 10407340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10407340 25 g Bottiglia in vetro 25g
10103240 100 g Bottiglia in vetro 100g
10308753 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10407340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138970250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-59-1
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00066864
InChI Key UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
PubChem CID 125468
ChEBI CHEBI:9592
IUPAC Name (E)-2-methylbut-2-enoic acid
SMILES C\C=C(/C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2, 3-Dimethylacrylic acid
Punto di fusione 61.0°C to 65.0°C
Colore White to Beige
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 198.4°C
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH=C(CH3)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 02, 430
Indice di Merck 15, 9589
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: 1g/10mL methanol,soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2,3-Dimethylacrylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C