Learn More
trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10018239
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
83947-56-2
C14H19BO2
230.11
MFCD03453666
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
e-4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, e-phenylethenylboronic acid, pinacol ester, trans-styrylboronic acid, pinacol ester, beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl styrene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane
5708413
4,4,5,5-tetramethyl-2-[(E)-2-phenylethenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C1=CC=CC=C1
83947-56-2
C14H19BO2
230.11
MFCD03453666
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
e-4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, e-phenylethenylboronic acid, pinacol ester, trans-styrylboronic acid, pinacol ester, beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl styrene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane
5708413
4,4,5,5-tetramethyl-2-[(E)-2-phenylethenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 89°C to 93°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 230.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.