Learn More
trans-2-(4-Bromobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-2-(4-Bromobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid |
| Nota nome | 98% |
| CAS | 212757-09-0 |
| Punto di fusione | 163°C to 169°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C14H15O3Br |
| Numero MDL | MFCD00800528 |
| Vedi altri risultati |