Learn More
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, 97+%
Codice prodotto. 11466026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466026 100 g 100g
11446026 5 g 5g
11456026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11466026 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22324.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5456-63-3 | C6H13ClNO | 150.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5456-63-3
Formula molecolare C6H13ClNO
Molecular Weight (g/mol) 150.63
Numero MDL MFCD00001490,MFCD09259962,MFCD09259962,MFCD09259963,MFCD11618002,MFCD11618003,MFCD09259963
InChI Key SEBSRZIHRZRNAH-KGZKBUQUSA-N
PubChem CID 12228412
IUPAC Name (1R,2R)-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloridyl
SMILES [Cl].N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Punto di fusione 172°C to 175°C
Quantità 100 g
Sensibilità Hygroscopic
Sinonimo trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride
Peso formulazione 151.64
Percent Purity ≥98%