Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride |
| Punto di fusione | 173.0°C to 177.0°C |
| Colore | Beige to Brown or White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | H2NC6H10OH·HCl |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 13, III, 704 |
| Sinonimo | trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride |
| Vedi altri risultati |