Learn More
trans-2,cis-6-Nonadienal, 90+% (major isomer), remainder mainly trans,trans-isomer
Codice prodotto. 11473917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11473917 1 g 1g
11483917 5 g 5g
11493917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18356.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 557-48-2 | C9H14O | 138.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-48-2
Formula molecolare C9H14O
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00007009
InChI Key HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Sinonimo trans-2,cis-6-nonadienal, violet leaf aldehyde, cucumber aldehyde, 2e,6z-nona-2,6-dienal, 2,6-nonadienal, 2e,6z, nona-2,6-dienal, e,z-2,6-nonadienal, 2e,6z-nonadienal, 2e,6z-nona-2,6-dien-1-al, 2-trans-6-cis-nonadienal
PubChem CID 643731
ChEBI CHEBI:7610
IUPAC Name (2E,6Z)-nona-2,6-dienal
SMILES CCC=CCCC=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2,cis-6-Nonadienal
Densità 0.866
Punti di ebollizione 90°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Note percentuale saggio remainder mainly trans,trans-isomer
Indice di rifrazione 1.474
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 138.2
Percent Purity ≥90%