Learn More
trans-2-Decenal, 95%
Codice prodotto. 10195840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10195840 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10195840 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 298190250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3913-81-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Decenal
Nota nome 95%
CAS 3913-81-3
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 78°C to 80°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H18O
Formula lineare CH3(CH2)6CH=CHCHO
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.46
Numero MDL MFCD00014679
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.84
Sinonimo trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oil
InChI Key MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
SMILES CCCCCCC\C=C\C=O
IUPAC Name (2E)-dec-2-enal
Molecular Weight (g/mol) 154.25
PubChem CID 5283345
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Decenal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.