Learn More
trans-2-Ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester, 95%
Codice prodotto. 15458425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15458425 1 g 1g
15468425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15458425 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33367.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1201905-61-4 | C10H19BO3 | 198.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1201905-61-4
Formula molecolare C10H19BO3
Molecular Weight (g/mol) 198.07
Numero MDL MFCD09702441,MFCD09998813
InChI Key MRAYNLYCQPAZJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo e-2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-ethoxyvinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-ylboronic acid pinacol ester, z-2-ethoxyethenyl boronic acid, pinacol ester, trans-2-ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 21973908
IUPAC Name 2-[(E)-2-ethoxyethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CCOC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
Punti di ebollizione 50°C (0.3 mmHg)
Indice di rifrazione 1.446
Quantità 1 g
Peso formulazione 198.07
Percent Purity 98%