Learn More
trans-2-Hexene, 98+%
Codice prodotto. 10407170 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10407170
Marca: Thermo Scientific Acros 149900050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4050-45-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4050-45-7
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00009473
InChI Key RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Sinonimo trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
PubChem CID 639661
IUPAC Name (E)-hex-2-ene
SMILES CCC\C=C\C
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Hexene
Nota nome 99+%
Punto di fusione -98.5°C
Colore Colorless
Densità 0.6600g/mL
Punti di ebollizione 68°C to 69°C
Punto d'infiammabilità -20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CH=CHCH3
Indice di rifrazione 1.3920 to 1.394
Quantità 5 mL
Beilstein 01, I, 89
Gravità specifica 0.66
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 84.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Hexene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.