Learn More
trans-2-Hexenoic acid, 96%
Codice prodotto. 11450084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450084 250 g 250g
11430084 10 g 10g
11440084 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450084 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13571.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13419-69-7 | C6H9O2 | 113.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13419-69-7
Formula molecolare C6H9O2
Molecular Weight (g/mol) 113.14
Numero MDL MFCD00002705
InChI Key NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-M
Sinonimo trans-2-hexenoic acid, 2-hexenoic acid, e-hex-2-enoic acid, hex-2-enoic acid, trans-hex-2-enoic acid, e-2-hexenoic acid, hexenoic acid, 2e-hex-2-enoic acid, 2-hexenoic acid, 2e, 2-hexenoic acid, e
PubChem CID 5282707
ChEBI CHEBI:87721
IUPAC Name (E)-hex-2-enoic acid
SMILES CCC\C=C\C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Hexenoic acid
Punto di fusione 30°C to 35°C
Punti di ebollizione 217°C
Punto d'infiammabilità 125°C (257°F)
Quantità 250 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1720443
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 96%