Learn More
trans-2-Hexenyl acetate, 98%
Codice prodotto. 11443068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11443068 10 g 10g
11453068 50 g 50g
11463068 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11443068 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18786.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2497-18-9 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2497-18-9
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.198
Numero MDL MFCD00009474
InChI Key HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Sinonimo z-hex-2-enyl acetate, unii-pt792bq57d, 2-hexen-1-ol, acetate, z, z-2-hexenyl acetate, fema no. 2564, 2-hexen-1-yl acetate, trans, 2-hexen-1-ol, acetate, 2e, 2-hexenyl acetate, trans, hexenyl acetate, 2z
PubChem CID 2733294
IUPAC Name [(E)-hex-2-enyl] acetate
SMILES CCCC=CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Hexenyl acetate
Punti di ebollizione 165°C to 166°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Quantità 10 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1721851
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Hexenyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-2-Hexenyl acetate