Learn More
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 99+%
Codice prodotto. 10319200 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10319200 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10297110 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10319200 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 265872500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 28250-45-5 | C7H16NO | 130.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28250-45-5
Formula molecolare C7H16NO
Molecular Weight (g/mol) 130.21
Numero MDL MFCD00145424
InChI Key GCWPGEWXYDEQAY-NKWVEPMBSA-O
Sinonimo trans-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexyl-methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexylmethanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methan-1-ol, chloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride salt, cyclohexanemethanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel
PubChem CID 2724654
IUPAC Name [(1R,2R)-2-aminocyclohexyl]methanol;hydrochloride
SMILES [NH3+][C@@H]1CCCC[C@H]1CO
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Nota nome 99+%
Punto di fusione 150°C to 155°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 165.66
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder