Learn More
trans-2-Methoxycinnamic acid, 98+%
Codice prodotto. 11492168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492168 25 g 25g
11482168 5 g 5g
11402178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492168 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15173.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1011-54-7 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1011-54-7
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.187
Numero MDL MFCD00064238
InChI Key FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo 2-methoxycinnamic acid, trans-2-methoxycinnamic acid, 3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, o-methoxycinnamic acid, e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-methoxyphenyl-2-propenoic acid, e-o-methoxycinnamic acid, trans-o-methyl-o-coumaric acid
PubChem CID 734154
IUPAC Name (E)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Methoxycinnamic acid
Punto di fusione 183°C to 186°C
Quantità 25 g
Beilstein 2209712
Peso formulazione 178.19
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxycinnamic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-O-Methoxycinnamic acid