Learn More
trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 95%
Codice prodotto. 10356464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10356464 25 g Bottiglia in vetro 25g
10132834 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10356464 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427050250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1504-55-8 | C10H12O | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1504-55-8
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.2
InChI Key LLNAMUJRIZIXHF-VQHVLOKHSA-N
Sinonimo 2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, beta-methylcinnamyl alcohol, 2-propen-1-ol, 2-methyl-3-phenyl, alpha-methylcinnamyl alcohol, methyl cinnamic alcohol, alpha-methylcinnamic alcohol, alpha methyl cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-methyl-propen-2-ol-1, e-2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2e-2-methyl-3-phenylprop-2-en-1-ol
PubChem CID 6393846
IUPAC Name (E)-2-methyl-3-phenylprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=CC1=CC=CC=C1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 77°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=C(CH3)CH2OH
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.03
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.