Learn More
trans-2-Nitrocinnamic acid, 98%
Codice prodotto. 11454564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454564 500 g 500g
11434564 25 g 25g
11444564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454564 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13171.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1013-96-3 | C9H7NO4 | 193.158 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1013-96-3
Formula molecolare C9H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 193.158
Numero MDL MFCD00007189
InChI Key BBQDLDVSEDAYAA-AATRIKPKSA-N
Sinonimo 2-nitrocinnamic acid, o-nitrocinnamic acid, 3-2-nitrophenyl acrylic acid, e-3-2-nitrophenyl acrylic acid, cinnamic acid, o-nitro, trans-2-nitrocinnamic acid, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-nitrophenyl, 3-2-nitrophenyl-acrylic acid, ccris 1668
PubChem CID 735923
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Nitrocinnamic acid
Punto di fusione 245°C to 249°C
Odore Odorless
Quantità 500 g
Beilstein 2211209
Peso formulazione 193.16
Percent Purity 98%