Learn More
trans-2-Nonenal, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10636101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636101 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10636101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 298310250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Nonenal
Nota nome 95%
CAS 18829-56-6
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 55°C to 60°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H16O
Formula lineare CH3(CH2)5CH=CHCHO
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.456
Numero MDL MFCD00007012
Quantità 25 mL
Indice di Merck 15, 6763
Gravità specifica 0.84
Sinonimo trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,fixed oils
InChI Key BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
SMILES CCCCCCC=CC=O
IUPAC Name (E)-non-2-enal
Molecular Weight (g/mol) 140.23
PubChem CID 5283335
Peso formulazione 140.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid