Learn More
trans-2-Nonenal, 97%
Codice prodotto. p-7023993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11489256 5 g 5g
11499256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489256 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18108.06
Aggiungi al carrello
CAS: 18829-56-6 | C9H16O | 140.226 g/mol
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
Solubility
Soluble in Alcohol , and oils. Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Incompatible with air, oxidizing agents and heat. Protect from heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18829-56-6
Formula molecolare C9H16O
Molecular Weight (g/mol) 140.226
Numero MDL MFCD00007012
InChI Key BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Sinonimo trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde
PubChem CID 5283335
IUPAC Name (E)-non-2-enal
SMILES CCCCCCC=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Nonenal
Densità 0.846
Punti di ebollizione 98°C to 100°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C (184°F)
Indice di rifrazione 1.4403
Quantità 5 g
Sensibilità Air sensitive
Indice di Merck 14,6676
Informazioni di solubilità Soluble in Alcohol ,and oils. Insoluble in water.
Peso formulazione 140.22
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Nonenal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-2-Nonenal