Learn More
trans-2-Octenal, 95%
Codice prodotto. 11413108
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11413108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18830.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2548-87-0 | C8H14O | 126.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Used in flavoring tangerine, mandarin, cherry, melon and orange and also as a fragrances agent. It causes defects for locomotion in green fluorescent protein (GFP). It is an antimicrobial agent that destroys fungi by suppressing their ability to grow or reproduce.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and fixed oils.
Notes
Air Sensitive. Store away from air and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2548-87-0
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.199
Numero MDL MFCD00007011
InChI Key LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo trans-2-octenal, e-oct-2-enal, e-2-octenal, 2-octenal, trans-2-octen-1-al, e-2-octen-1-al, 2-octen-1-al, 2-octenel, 2-octenal, e, 2-octenal, 2e
PubChem CID 5283324
ChEBI CHEBI:61748
IUPAC Name (E)-oct-2-enal
SMILES CCCCCC=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Octenal
Densità 0.84
Punti di ebollizione 84°C to 86°C (19 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C (160°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.45
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and fixed oils.
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 95%