Learn More
trans-2-Octene, 97%
Codice prodotto. 11333266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11333266 5 g 5g
11343266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11333266 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12606.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13389-42-9 | C8H16 | 112.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13389-42-9
Formula molecolare C8H16
Molecular Weight (g/mol) 112.22
Numero MDL MFCD00009532
InChI Key ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Sinonimo trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
IUPAC Name (E)-oct-2-ene
SMILES CCCCC\C=C\C
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Octene
Punto di fusione -89°C to -86°C
Densità 0.718
Punti di ebollizione 122°C to 123°C
Punto d'infiammabilità 14°C (57°F)
Indice di rifrazione 1.413
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1719497
Peso formulazione 112.22
Percent Purity 97%