Learn More
trans-2-Octenoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30453719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453719 100 mg 100mg
30450818 1 g -
30452675 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30453719 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT705480100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1871-67-6
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.2
IUPAC Name (E)-oct-2-enoic acid
SMILES CCCCC\C=C\C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Octenoic Acid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
Peso formulazione 142.0994