Learn More
trans-2-Pentenal, 96%
Codice prodotto. 11392376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11392376 5 g 5g
11302386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392376 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06108.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1576-87-0 | C5H8O | 84.118 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1576-87-0
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.118
Numero MDL MFCD00009615
InChI Key DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo trans-2-pentenal, 2-pentenal, e-2-pentenal, e-pent-2-enal, 3-ethylacrolein, pent-2-enal, 2-pentenal, e, 2-e-pentenal, 3-ethyl-2-propenal, e-pent-2-en-1-al
PubChem CID 5364752
IUPAC Name (E)-pent-2-enal
SMILES CCC=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Pentenal
Densità 0.86
Punti di ebollizione 125°C
Punto d'infiammabilità 22°C (71°F)
Odore Fruit-like
Indice di rifrazione 1.443
Quantità 5 g
Numero UN UN1989
Beilstein 1719742
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 96%