Learn More
trans-2-Pentenal, 97%
Codice prodotto. 10063640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10063640 25 g Bottiglia in vetro 25g
10063630 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10063640 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325420250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1576-87-0 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1576-87-0
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00009615
InChI Key DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo trans-2-pentenal, 2-pentenal, e-2-pentenal, e-pent-2-enal, 3-ethylacrolein, pent-2-enal, 2-pentenal, e, 2-e-pentenal, 3-ethyl-2-propenal, e-pent-2-en-1-al
PubChem CID 5364752
IUPAC Name (E)-pent-2-enal
SMILES CCC=CC=O
Specifications
Materiale o nome chimico trans-2-Pentenal
Nota nome 97%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C to 125.0°C
Punto d'infiammabilità 19°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CHOHC=CHC2H5
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4470
Quantità 25 g
Beilstein 01, IV, 3459
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • trans-2-Pentenal
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.