Learn More
trans-2-Pentene, 99%
Codice prodotto. 11367416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367416 1 g 1g
11377416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367416 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09421.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 646-04-8 | C5H10 | 70.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-04-8
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.135
Numero MDL MFCD00009384
InChI Key QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Sinonimo trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
PubChem CID 5326161
IUPAC Name (E)-pent-2-ene
SMILES CCC=CC
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Pentene
Punto di fusione -136°C
Punti di ebollizione 36°C to 37°C
Punto d'infiammabilità −45°C (−49°F)
Odore Petroleum-like
Quantità 1 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1718795
Indice di Merck 14,7123
Peso formulazione 70.14
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Pentene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: .beta.-Amylene-trans