Learn More
trans-2-Pentene, 99%
Codice prodotto. 11377416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377416 5 g 5g
11367416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377416 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09421.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 646-04-8 | C5H10 | 70.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-04-8
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.135
Numero MDL MFCD00009384
InChI Key QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Sinonimo trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
PubChem CID 5326161
IUPAC Name (E)-pent-2-ene
SMILES CCC=CC
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Pentene
Punto di fusione -136°C
Densità 0.649
Punti di ebollizione 36°C to 37°C
Punto d'infiammabilità −45°C (−49°F)
Odore Petroleum-like
Indice di rifrazione 1.379
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1718795
Indice di Merck 14,7123
Peso formulazione 70.14
Percent Purity 99%