Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-2-Pentenoic acid |
| Nota nome | 97% |
| CAS | 13991-37-2 |
| Punto di fusione | 9.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.9900g/mL |
| Punti di ebollizione | 106.0°C (20.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 102°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- trans-2-Pentenoic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.