Learn More
trans-2-Pentenoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-2-Pentenoic Acid |
| CAS | 13991-37-2 |
| Formula molecolare | C5H8O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | (2E)-2-Pentenoic Acid, (E)-Pent-2-enoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+ |
| SMILES | CC\C=C\C(=O)O |
| IUPAC Name | (E)-pent-2-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.12 |
| Peso formulazione | 100.0524 |