Learn More
trans-2-Pentenoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30420689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30420689 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP227445100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Pentenoic Acid
CAS 13991-37-2
Formula molecolare C5H8O2
Quantità 100 g
Sinonimo (2E)-2-Pentenoic Acid, (E)-Pent-2-enoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
SMILES CC\C=C\C(=O)O
IUPAC Name (E)-pent-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Peso formulazione 100.0524